Pronase E (from Streptomyces griseus)
Fournisseur: Merck
1.07433.0001 1.07433.0005
1.07433.0001EA 153 EUR InStock
1.07433.0001 1.07433.0005
Pronase E (from Streptomyces griseus)
Enzymes
Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité