1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07531.0005
1.07531.0005EA 195 EUR InStock
1.07531.0005
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol, Supelco®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 136 - 141 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité