4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PAR monosodium salt monohydrate, 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.07533.0005
1.07533.0005EA 342 EUR InStock
1.07533.0005
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate, Supelco®
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Formule: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
MW: 255.21 g/mol (237.19 anhy)
Numéro MDL: MFCD00150712
Numéro CAS: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 38 g/l (20 °C)
Molar Mass 255.21 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 9.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité