Pyrogallol red indicateur pour titrage de métaux
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3',4',5',6'-Tetrahydroxyspiro[benzo[c][1,2]oxathiole-3,9'-xanthene] 1,1-dioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.07534.0001
1.07534.0001EA 201 EUR InStock
1.07534.0001
Pyrogallol red indicateur pour titrage de métaux
Pyrogallol red
Formule: C₁₉H₁₂O₈S
MW: 400.36 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005046
Numéro CAS: 32638-88-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution conforms
Loss on drying (110 °C) ≤ 5.0 %
Suitability as indicator (for metal titration) conforms
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité