Silice vitreuse, en grenailles, Patinal® 1-4 mm
Fournisseur: Merck
Synonyms: Quartz, Sand, Cristobalite
1.07537.0100
1.07537.0100EA 0 EUR InStock
1.07537.0100
Silice vitreuse, en grenailles, Patinal® 1-4 mm
Silice vitreuse
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Densité: 2.196 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité