Rubidium chlorure pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Rubidiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07615.0025
1.07615.0025EA 445 EUR InStock
1.07615.0025
Rubidium chlorure pour analyses, Supelco®
Rubidium chlorure
Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité