Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Fournisseur: Merck
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
1.04039.0001EA 53.4 EUR InStock
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
L'isolation de microorganismes requiert souvent l'utilisation d'un milieu sélectif. Grâce aux suppléments cryodéshydratés, l'utilisateur peut effectuer une préparation optimale des milieux avec des performances optimisées.
  • Pas de libération d'aérosols jusqu'à l'ouverture, et donc inhalation minime d'agents toxiques
  • Bouchons à vis pratiques pour une ouverture aisée et sécurisée
  • Volumes standard facilitant la préparation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité