Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimousse silicone, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Anti-foaming agent

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.07743.0500
1.07743.0500EA 483 EUR InStock
1.07743.0500
Antimousse silicone, Supelco®
Antimousse silicone
  • Viscosity kinematic: 4.0 mm²/s (20 °C)


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR-spectrum) Conforms
Density (d 20/4) 0,98 - 1,01 g/ml
Application Test Conforms

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité