Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh), très pur pour la chromatographie sur colonne, Millipore®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07754.0500
1.07754.0500EA 417 EUR InStock
1.07754.0500
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh), très pur pour la chromatographie sur colonne, Millipore®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH-value (10 % suspension) 6.0 - 7.5
Chloride (Cl) ≤ 0.008 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Flow time 60 s / 10 cm
Particle size 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C) ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité