Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(+)-Sérine, Millipore®

Fournisseur: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
1.07769.0010EA 53 EUR InStock
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
L(+)-Sérine, Millipore®
L(+)-Sérine


Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité