Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS), GR pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07998.0025
1.07998.0025EA 203 EUR InStock
1.07998.0025
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS), GR pour analyses, Supelco®
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Reagent for Fluoride, Zirconium, Thorium
Formule: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003952
Numéro CAS: 23647-14-5
EINECS: 245-803-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 220 g/l (22 °C)
Molar Mass 570.4 g/mol
Bulk Density 810 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 22 °C)
HS Code 2927 00 00
pH value 6,0
Bulk density 810 kg/m3
Storage temperature +15...+25 °C
Identity passes test
Color change with zirconium passes test pink - violet
Absorption maximum ⋋max 505 - 510 nm
Loss on drying ≤10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité