Kits de tests colorimétriques visuels, pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.08027.0001
1.08027.0001EA 118 EUR InStock
1.08027.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels
  • Résultats en 1 minute
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité