Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraméthylsilane, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.08183.0100
1.08183.0100EA 179 EUR InStock
1.08183.0100
Tétraméthylsilane, Sigma-Aldrich®
Tétraméthylsilane


Formule: C₄H₁₂Si
Point d'ébullition: 26.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.642 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008274
Numéro CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
ONU: 2749
ADR: 3,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité