Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Excipient K pour la fabrication de comprimés (poudre de cellulose), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E460ii, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Microcrystallinecellulose

1.08197.9020
1.08197.9020EA 1240 EUR InStock
1.08197.9020
Excipient K pour la fabrication de comprimés (poudre de cellulose), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E460ii, SAFC®
Cellulose


Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité