Acide trifluoroacétique 25% (v/v) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08218.0050
1.08218.0050EA 114 EUR InStock
1.08218.0050
Acide trifluoroacétique 25% (v/v) en solution aqueuse, Supelco®
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité