Thorin indicateur pour titrage de sulfate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Thorin 1 sodium salt, 1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulpho-1-naphthylazo)benzenearsonic acid disodium salt, Thoron, Aspan, Disodium 1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08294.0005
1.08294.0005EA 103 EUR InStock
1.08294.0005
Thorin indicateur pour titrage de sulfate, Supelco®
Thorin
Formule: C₁₆H₁₁AsN₂Na₂O₁₀S₂
MW: 576,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003888
Numéro CAS: 3688-92-4
EINECS: 222-993-1
ONU: 3465
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 576.3 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Storage +5...+30 °C
Absorption maximum λmax. (Propan-2-ol) 480 - 490 nm
Suitability as indicator Passes test
Identity Passes test
For Sulfate titration
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité