Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

o-Toluidine pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.08310.1000
1.08310.1000EA 281 EUR InStock
1.08310.1000
o-Toluidine pour analyses, Supelco®
o-Toluidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007730
Numéro CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Refractive Index 85 °C
Explosion Limit 1.5 - 7.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 0.9 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité