D(+)-Glucose monohydraté pour la microbiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08342.9025
1.08342.9025EA 0 EUR InStock
1.08342.9025
D(+)-Glucose monohydraté pour la microbiologie pH 6 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité