Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JPC pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH

1.08396.1000
1.08396.1000EA 3670 EUR InStock
1.08396.1000
L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JPC pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(-)-Tryptophane


Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité