Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Titriplex® III Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
1.08418.0100EA 61.8 EUR InStock
1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
Titriplex® III Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®
EDTA sel disodique dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20°C)
Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 700 kg/m3
Bulk Density 700 kg/m3
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Hill Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O
Chemical Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..