Titriplex® Solution A pour le dosage des alcalino-terreux dans l'eau (dureté), Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08419.1000
1.08419.1000EA 79.9 EUR InStock
1.08419.1000
Titriplex® Solution A pour le dosage des alcalino-terreux dans l'eau (dureté), Titrisol®, Supelco®
Titriplex® solution A
for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water
1 ml of reagent is equivalent to 5,6 degree German hardness when using 100 ml of water.
1°d ≙ 10 mg CaO/l
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Efficiency value 5.57 - 5.63 °dH
Determination method Complexometric titration
The efficiency value of this solution was determined with volumetric standard calcium carbonate (article number 1.02410). The expanded measurement uncertainty is ± 0.7 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability).
The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 682 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard calcium carbonate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité