EDTA sel tripotassique dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08445.0250
1.08445.0250EA 232 EUR InStock
1.08445.0250
EDTA sel tripotassique dihydraté, Supelco®
EDTA sel tripotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149672
Numéro CAS: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 180 - 185 °C
Molar Mass 442.56 g/mol
pH 8 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité