Titriplex® III concentrée 0.01 M, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08446.0001
1.08446.0001EA 42.4 EUR InStock
1.08446.0001
Titriplex® III concentrée 0.01 M, Titrisol®, Supelco®
EDTA sel disodique
Concentration after dilution to 1 liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.01 mol/l
The concentration of this solution was determined with volumetric standard zinc (article number 1.02409). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.004 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 682 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard zinc, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Amount-of-substance concentration 0.01000 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité