3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour la détection du chlore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08475.1000
1.08475.1000EA 78 EUR InStock
1.08475.1000
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour la détection du chlore, Supelco®
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.023 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
For Detection of chlorine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité