Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 0,5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.08525.0100
1.08525.0100EA 201 EUR InStock
1.08525.0100
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 0,5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de rhodium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rhodium standard solution, 10 mg/l Rh in 0.5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS Rh Rhodium 10 mg/L 0,5 M HNO₃ Flacon Plastique 100 mL 1.08525.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité