Pulvérisateur CCM
Fournisseur: Merck
1.08540.0001
1.08540.0001EA 926 EUR InStock
1.08540.0001
Pulvérisateur CCM
Pulvérisateurs
Le pulvérisateur CCM de Merck permet de pulvériser des réactifs de dérivatisation de manière homogène sur les chromatogrammes développés. Il est équipé de deux têtes de pulvérisation différentes, de 0,8 et 1,25 mm, optimisées respectivement pour des solutions à viscosité faible et élevée. Le pulvérisateur à commande électropneumatique utilise de l'air comprimé produit à l'aide de l'accumulateur et par induction.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité