Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol pour la biologie moléculaire, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.08543.0250 1.08543.0250_T
1.08543.0250EA 64.1 EUR InStock
1.08543.0250 MERC1.08543.0250_T
Éthanol pour la biologie moléculaire, Sigma-Aldrich®
Éthanol


Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114.5 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) colourless
Appearance (description) clear
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
DNases (nicking-activity) not detectable
RNases not detectable

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité