Peroxyde d'hydrogene 35%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08556.9025
1.08556.9025EA 0 EUR InStock
1.08556.9025
Peroxyde d'hydrogene 35%, Supelco®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité