Pâte de détection d'eau N, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.08641.0001
1.08641.0001EA 58.1 EUR InStock
1.08641.0001
Pâte de détection d'eau N, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Souvent utilisée pour savoir si un conteneur rempli de liquides (hydrophobes) tels que des carburants moteur ou des huiles peut contenir de l'eau sous la couche d'huile. La pâte est appliquée sur une tige de niveau quelconque, qui est ensuite plongée dans le conteneur. La pâte change de couleur au contact de l'eau.
  • Densité spécifique à 20 °C env. 1,6 g/cm³
  • pH (H₂O) env. 11
  • Convient pour la détection de l'eau
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité