Zinc ≥99.9%, bâtonnets, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.08782.0500
1.08782.0500EA 145 EUR InStock
1.08782.0500
Zinc ≥99.9%, bâtonnets, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Zinc
Sticks, triangular cross section about 8 mm
Formule: Zn
MW: 65.39 g/mol
Point d'ébullition: 908
Point de fusion: 420
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité