Drum keys
Fournisseur: Merck
1.08803.0001
1.08803.0001EA 124 EUR InStock
1.08803.0001
Drum keys
Clés à molette
Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité