Iodure de zinc, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08828.0100
1.08828.0100EA 240 EUR InStock
1.08828.0100
Iodure de zinc, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Iodure de zinc
Formule: I₂Zn
Point d'ébullition: 620 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 446 °C
Densité: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011299
Numéro CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10269
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 446 °C
Molar Mass 319.18 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 625 °C (1013 hPa)
Density 4.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité