Oxydichlorure de zirconium octahydraté pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08917.0100
1.08917.0100EA 169 EUR InStock
1.08917.0100
Oxydichlorure de zirconium octahydraté pour analyses, Supelco®
Oxydichlorure de zirconium octahydraté
Formule: Cl₂OZr·8H₂O
MW: 322,25 g/mol
Point de fusion: > 150 °C
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149898
Numéro CAS: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 322.28 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.91 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité