Réactif de Nessler A, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium mercury(II) iodide solution, Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Mercury (II) potassium iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09011.0500
1.09011.0500EA 241 EUR InStock
1.09011.0500
Réactif de Nessler A, Supelco®
Réactif de Nessler A
Détermination des sels d'ammonium à l'aide de matériaux contenant du mercure
La détection colorimétrique classique et la détermination des sels d'ammonium s'effectuent à l'aide du réactif de Nessler, une coloration jaune indiquant la présence de sels d'ammonium. Un développement plus récent de cette technique consiste à utiliser un système à deux bouteilles afin de préparer du réactif frais pour chaque utilisation.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2024
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité