Hoechst wax C, aide à la compression de micropoudres pour analyse par fluorescence X, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N'-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide, Ethylene Distearamide, N,N'-Ethylenebisstearamide, Hoechst wax C, N,N'-Ethylenebisoctadecanamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09014.1000
1.09014.1000EA 95.4 EUR InStock
1.09014.1000
Hoechst wax C, aide à la compression de micropoudres pour analyse par fluorescence X, Supelco®
N,N'-Ethylenebis(stearamide)
Hoechst wax C micropowder tabletting aid for X-ray fluorescence analysis. CAS 110-30-5, pH (H₂O, 20 °C) Not applicable.
Formule: C₃₈H₇₆N₂O₂
MW: 593,04 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Point d'éclair: 270 °C (DIN 51758)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059224
Numéro CAS: 110-30-5
EINECS: 203-755-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bi (Bismuth) ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt) ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium) ≤ 5 µg/g
Cu (Copper) ≤ 5 µg/g
Fe (Iron) ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese) ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel) ≤ 5 µg/g
Pb (Lead) ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium) ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium) ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc) ≤ 5 µg/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité