Solutions standard pour l'assurance qualité analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09017.0100
1.09017.0100EA 168 EUR InStock
1.09017.0100
Solutions standard pour l'assurance qualité analytique, Supelco®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Les solutions standard proposées ci-dessous peuvent être ajustées à la concentration finale pour la plage de mesures du système de test par dilution. En outre, ces solutions standard peuvent être utilisées dans la préparation de solutions de dopage pour la procédure d'ajout standard. Elles constituent une méthode simple et économique de contrôle de la qualité analytique.
Toutes les solutions étalons CertiPUR® sont traçables conformément aux normes du NIST.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité