Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09034.1000
1.09034.1000EA 74.6 EUR InStock
1.09034.1000
Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes, Supelco®
Réactif de Schiff
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range.
For histology we recommend Schiff's reagent item 109033.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (SO₂) 0.15 - 0.30 %
Application test conforms
pH 1.5 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité