Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09098.1000
1.09098.1000EA 121 EUR InStock
1.09098.1000
Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Iode
Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité