Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09112.1000
1.09112.1000EA 41.2 EUR InStock
1.09112.1000
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité