Potassium dichromate 0.020 mol/l en solution aqueuse, Titripur® pour la détermination de la DCO, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09119.1000
1.09119.1000EA 55.7 EUR InStock
1.09119.1000
Potassium dichromate 0.020 mol/l en solution aqueuse, Titripur® pour la détermination de la DCO, Supelco®
Potassium dichromate
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité