Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09121.1000 1.09121.1000_N
1.09121.1000EA 62.9 EUR InStock
1.09121.1000 MERC1.09121.1000_N
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité