Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09142.0500
1.09142.0500EA 26.7 EUR InStock
1.09142.0500
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.01990 - 0.02002
Measurement uncertainty + / - 0.00006
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité