Kits de tests colorimétriques visuels, pH, indicateur liquide, pH 9 - 13, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09176.0100
1.09176.0100EA 65.6 EUR InStock
1.09176.0100
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, indicateur liquide, pH 9 - 13, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels
  • Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
Méthodes titrimétriques et colorimétriques
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Information de livraison: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité