Bleu alcalin (C.I. 42765) indicateur, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09196.0025
1.09196.0025EA 89.5 EUR InStock
1.09196.0025
Bleu alcalin (C.I. 42765) indicateur, Supelco®
Bleu alcalin (C.I. 42765)
Formule: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00083221
Numéro CAS: 1324-76-1
EINECS: 215-385-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 595.73 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité