Préleveurs d'air pour l'analyse microbiologique de l'air, MAS-100 Eco®
Fournisseur: Merck
1.09227.0001
1.09227.0001EA 6470 EUR InStock
1.09227.0001
Préleveurs d'air pour l'analyse microbiologique de l'air, MAS-100 Eco®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le MAS-100 Eco® combine plusieurs avantages de la série MAS-100. Pour l'échantillonnage d'air dans les industries agroalimentaire.
  • Anémomètre intégré (MAS 100-NT®) assurant un débit d'air constant en temps réel de 100 l/min
  • Utilisation de boîtes de Petri standard 90 mm ou 55 mm (avec adaptateur)
  • Démarrage différé programmable de 1 à 60 minutes
  • Volumes préprogrammés: 10, 20, 50, 100, 200, 500 l, réglables individuellement
  • 100 l/min validé selon ISO 14698
  • S'insère dans un système HACCP
  • Durée de fonctionnement de trois heures
  • Écran de type LCD alphanumérique à 16 caractères, avec date et heure réelles
Convient aux prélèvements d'air notamment dans l'industrie alimentaire.
Certifications: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Information de livraison: Informations de livraison :MAS-100 Eco® est livré dans une petite mallette de transport grise.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité