Tuerk solution colorant pour hématologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Turk solution, Acetic acid gentian violet solution
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.09277.0100
1.09277.0100EA 32.3 EUR InStock
1.09277.0100
Tuerk solution colorant pour hématologie, Sigma-Aldrich®
Tuerk solution
Counting leukocytes in the counting chamber
The counting of leukocytes is an important part of routine hematological diagnosis. The basis of all counting methods is the dilution and preparation of a blood sample of known volume. The erythrocytes are hemolyzed by the acetic acid of Tuerk’s solution and the leukocytes are stained by the dye contained. The required cell type in a defined volume is counted and the number of cells per microliter of blood is then calculated. Tuerk's solution is an IVD product and CE registered.
IVDLogo
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 100 ml 1.09277.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité