Réactif Indole selon Kovac pour la microbiologie pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09293.0100
1.09293.0100EA 57.2 EUR InStock
1.09293.0100
Réactif Indole selon Kovac pour la microbiologie pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Réactif Indole selon Kovac
Contains 4-(Dimethylamino) benzaldehyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Indole formation (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) +
Indole formation (Proteus vulgaris ATCC 8427) +
Indole formation (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) -
Tested in DEV-Tryptophan broth art. no. 1.10694. (after incubation 24 hrs.; 35 °C aerobic).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité