Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
1.09475.0500EA 38.57 EUR InStock
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Tampons Tampons pH
Pour un étalonnage précis et une meilleure surveillance des pH-mètres.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
  • Colour coded solutions for quick identification
  • Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
  • Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité