Papier indicateur, acétate de plomb (II), Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09511.0003
1.09511.0003EA 69.3 EUR InStock
1.09511.0003
Papier indicateur, acétate de plomb (II), Supelco®
Papiers test Papiers indicateurs
Le papier d'acétate de plomb (II) est utilisé pour la détermination de la teneur en sulfure et hydrogène sulfuré.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité