Amidon iodure, papier indicateur Reag.Ph.Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
1.09512.0003
1.09512.0003EA 50.6 EUR InStock
1.09512.0003
Amidon iodure, papier indicateur Reag.Ph.Eur., Supelco®
Papiers test Papiers indicateurs
Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité